Få mere at vide
7-Bromoisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromoisoquinoline |
| CAS | 58794-09-5 |
| Molekylær formel | C9H6BrN |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-6H |
| SMIL | Brc1ccc2ccncc2c1 |
| IUPAC navn | 7-bromoisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.05 |
| Formel vægt | 206.9684 |