Få mere at vide
7-bromindol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561824
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10561824 10 g 10g
10482895 1 g 1g
10001834 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561824 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00800EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51417-51-7
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.047
InChI nøgle RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
PubChem CID 2757020
IUPAC navn 7-brom-lH-indol
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1H-indole
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 196.05
Procent renhed 97%