Få mere at vide
7-bromindol, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-1H-indole |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 196.05 |
| Procent renhed | 97% |