Få mere at vide
7-bromimidazo[1,2-a]pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447567 1 g 1g
15457567 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35721.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 808744-34-5 | Molecular Formula: C7H5BrN2 | Molecular Weight: 197.035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 808744-34-5
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
MDL nummer MFCD07778353
InChI nøgle OASOJRLJBDCVNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo, 7-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem22087, acmc-209pkg, 7-bromanylimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazol 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo-1,2-a-pyridine
PubChem CID 15098903
IUPAC navn 7-bromimidazo[1,2-a]pyridin
SMIL C1=CN2C=CN=C2C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 118 °C til 120 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 197.03
Procent renhed 95%