Få mere at vide
7-Bromoheptanol, TRC
Artikelnummer. 30345212
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30345212 5 g
1 options
Artikelnummer. 30345212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6839605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromoheptanol
CAS 10160-24-4
Molekylær formel C7H15BrO
Mængde 5 g
Synonym 7-Bromo-1-heptanol
InChI formel InChI=1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
SMIL OCCCCCCCBr
IUPAC navn 7-bromoheptan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 195.1
Formel vægt 194.0306