Få mere at vide
7-Bromoheptanoic acid, 97%
Artikelnummer. 15392042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15392042 25 g 25g
15362042 1 g 1g
15372042 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15392042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453260250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 30515-28-7 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30515-28-7
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.08
InChI nøgle JLPQXFFMVVPIRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-heptanoic acid, heptanoic acid, 7-bromo, 7-bromoenanthic acid, omega-bromoheptanoic acid, 7-bromoheptanoicacid, 5-bromopentylacetate;, 7-bromo heptanoic acid, acmc-1aezo, ksc226m8n
PubChem CID 121723
IUPAC navn 7-bromoheptanoic acid
SMIL C(CCCBr)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromoheptanoic acid
Smeltepunkt 29.0°C to 32.0°C
Kogepunkt 121.0°C to 125.0°C (5.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 25 g
Formel vægt 209.08
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Bromoheptanoic acid, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.