Få mere at vide
7-Bromoheptanenitrile, 98%
Artikelnummer. 11351817
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351817 25 g 25g
11341817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11351817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05068.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20965-27-9 | C7H12BrN | 190.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20965-27-9
Molekylær formel C7H12BrN
Molekylvægt (g/mol) 190.08
MDL nummer MFCD00001982
InChI nøgle HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoheptanonitrile, heptanenitrile, 7-bromo, 6-cyanohexyl bromide, 1-bromo-6-cyanohexane, 6-bromohexylcyanide, 6-bromohexyl cyanide, 7-bromo-heptanonitrile, 7-bromoheptan enitrile, 7-bromanylheptanenitrile, acmc-1cc07
PubChem CID 88737
IUPAC navn 7-bromheptanenitril
SMIL BrCCCCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromoheptanenitrile
Tæthed 1.266
Kogepunkt 114°C to 115°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.475
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1748070
Formel vægt 190.09
Procent renhed 98%