missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-bromohept-1-yne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-bromohept-1-yne |
| CAS | 81216-14-0 |
| Molekylær formel | C7H11Br |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1H,3-7H2 |
| SMIL | BrCCCCCC#C |
| IUPAC navn | 7-bromohept-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.07 |
| Formel vægt | 174.0044 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?