Få mere at vide
7-Bromobenzo[b]furan, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455927
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455927 250 mg 250mg
15445927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33129.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133720-60-2
Molekylær formel C8H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 197.03
MDL nummer MFCD09056756
InChI nøgle GPZPQJITKRSVQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromobenzofuran, 7-bromobenzo b furan, benzofuran, 7-bromo, benzofuran, bromo, 7-bromo-benzofuran, 7-bromo-1-benzo b furan, acmc-1c18b
PubChem CID 113628
IUPAC navn 7-brom-1-benzofuran
SMIL BrC1=C2OC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromobenzo[b]furan
Mængde 250 mg
Formel vægt 197.03
Procent renhed 97%