missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Bromo-8-methylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-8-methylquinoline |
| CAS | 809248-61-1 |
| Molekylær formel | C5 H2 Cl N3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClN3/c6-5-4(3-7)8-1-2-9-5/h1-2H |
| SMIL | Clc1nccnc1C#N |
| IUPAC navn | 3-chloropyrazine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.542 |
| Formel vægt | 138.994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?