Få mere at vide
7-brom-6-chlor-7-deazapurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-6-chloro-7-deazapurine |
| Smeltepunkt | 221 °C til 225 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 232.47 |
| Procent renhed | 97% |