Learn More
7-Bromo-6-chloro-4(3H)-quinazolinone, TRC
Product Code. 30331618
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30331618 1 g
1 options
Product Code. 30331618 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6824051G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-6-chloro-4(3H)-quinazolinone
CAS 17518-98-8
Molekylær formel C8 H4 Br Cl N2 O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H4BrClN2O/c9-5-2-7-4(1-6(5)10)8(13)12-3-11-7/h1-3H,(H,11,12,13)
SMIL Clc1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Br
IUPAC navn 7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 259.49
Formel vægt 257.9196