Få mere at vide
7-Bromo-6-chloro-4(3H)-quinazolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-6-chloro-4(3H)-quinazolinone |
| CAS | 17518-98-8 |
| Molekylær formel | C8 H4 Br Cl N2 O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4BrClN2O/c9-5-2-7-4(1-6(5)10)8(13)12-3-11-7/h1-3H,(H,11,12,13) |
| SMIL | Clc1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Br |
| IUPAC navn | 7-bromo-6-chloro-3H-quinazolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.49 |
| Formel vægt | 257.9196 |