missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Bromo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desalkylgidazepam |
| CAS | 2894-61-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H11 Br N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Bromonordiazepam, 7-bromo-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMIL | Brc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC navn | 7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.16 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?