missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Bromo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-one, TRC

Artikelnummer. 30330864
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330864 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB281276100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desalkylgidazepam
CAS 2894-61-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H11 Br N2 O
Mængde 100 mg
Synonym Bromonordiazepam, 7-bromo-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
InChI formel InChI=1S/C15H11BrN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
SMIL Brc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
IUPAC navn 7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 315.16
Formel vægt 314.0055
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.