Få mere at vide
7-Brom-5-methylbenzo[b]furan, 97%
Artikelnummer. 15427287
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427287 250 mg 250mg
15417287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34347.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 35700-48-2 | C9H7BrO | 211,058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35700-48-2
Molekylær formel C9H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 211.058
MDL nummer MFCD11877828
InChI nøgle TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
PubChem CID 21071801
IUPAC navn 7-brom-5-methyl-1-benzofuran
SMIL CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Mængde 250 mg
Formel vægt 211.06
Procent renhed 97%