Få mere at vide
7-brom-5-methyl-1-benzofuran, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10027739
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10027739 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10027739 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00316DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-5-methyl-1-benzofuran
CAS 35700-48-2
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C9H7BrO
Mængde 1 g
Synonym 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
InChI nøgle TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
IUPAC navn 7-brom-5-methyl-1-benzofuran
Molekylvægt (g/mol) 211.058
PubChem CID 21071801
Formel vægt 211.06