Få mere at vide
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan, 97%
Artikelnummer. 15436837
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436837 250 mg 250mg
15426837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33948.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 253429-19-5 | C8H4BrFO | 215,021 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253429-19-5
Molekylær formel C8H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 215.021
MDL nummer MFCD09056780
InChI nøgle TYBMMMOEVBNTDU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22144816
IUPAC navn 7-brom-5-fluor-1-benzofuran
SMIL C1=COC2=C(C=C(C=C21)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan
Mængde 250 mg
Synonym 7-bromo-5-fluorobenzofuran, 7-bromo-5-fluorobenzo b furan, 5-fluoro-7-bromobenzofuran, 7-bromo-5-fluoro-benzofuran, benzofuran,7-bromo-5-fluoro, benzofuran, 7-bromo-5-fluoro, 7-bromanyl-5-fluoranyl-1-benzofuran
Formel vægt 215.02
Procent renhed 97%