Få mere at vide
7-brom-5-fluorbenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426837
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15426837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33948.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 253429-19-5 | C8H4BrFO | 215.021 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253429-19-5
Molekylær formel C8H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 215.021
MDL nummer MFCD09056780
InChI nøgle TYBMMMOEVBNTDU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22144816
IUPAC navn 7-brom-5-fluor-1-benzofuran
SMIL C1=COC2=C(C=C(C=C21)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan
Mængde 1 g
Synonym 7-bromo-5-fluorobenzofuran, 7-bromo-5-fluorobenzo b furan, 5-fluoro-7-bromobenzofuran, 7-bromo-5-fluoro-benzofuran, benzofuran,7-bromo-5-fluoro, benzofuran, 7-bromo-5-fluoro, 7-bromanyl-5-fluoranyl-1-benzofuran
Formel vægt 215.02
Procent renhed 97%