Få mere at vide
7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| CAS | 868350-97-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H12 Br N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Bromazepam Imp. C (EP), Bromazepam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12BrN3O/c1-9-3-2-4-13(18-9)15-11-7-10(16)5-6-12(11)19-14(20)8-17-15/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | Cc1cccc(n1)C2=NCC(=O)Nc3ccc(Br)cc23 |
| IUPAC navn | 7-bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Vis mere |