Få mere at vide
7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050010
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050010 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0064.09
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 868350-97-4
Analyt- eller komponentnavne 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 Br N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 7-Bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Bromazepam Imp. C (EP), Bromazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H12BrN3O/c1-9-3-2-4-13(18-9)15-11-7-10(16)5-6-12(11)19-14(20)8-17-15/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)
SMIL Cc1cccc(n1)C2=NCC(=O)Nc3ccc(Br)cc23
IUPAC navn 7-bromo-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 330.18
Mængde 50 mg
Formel vægt 329.0164 g/mol