Få mere at vide
7-brom-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758825
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10758825 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10758825 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62010DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS 910037-14-8
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H9BrN2O
MDL nummer MFCD09025911
Mængde 1 g
Synonym 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pubchem17432, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine
InChI nøgle KPGNYZHIKPSZMS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCOC2=CC(=CN=C21)Br
IUPAC navn 7-brom-4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin
Molekylvægt (g/mol) 229.077
PubChem CID 24229649
Formel vægt 229.08
Procent renhed 95%