Få mere at vide
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30779410
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30779410 1 g 1g
30766332 100 mg 100mg
30779242 5 g 5g
30772393 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30779410 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1103711g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
CAS 154264-95-6
Molekylær formel C9H10BrNO
MDL nummer MFCD02681913
Mængde 1 g
SMIL CN1C2=CC=C(Br)C=C2OCC1
Molekylvægt (g/mol) 228.09
Procent renhed 95%