Få mere at vide
7-brom-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732083
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732083 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10662243 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732083 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13510DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 154264-95-6
Molekylær formel C9H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 228.09
MDL nummer MFCD02681913
InChI nøgle MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl-2h-1,4-benzoxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-4-methyl-2h,3h-benzo e 1,4-oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro-4-methyl, 7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine
PubChem CID 2776405
IUPAC navn 7-brom-4-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin
SMIL CN1CCOC2=C1C=CC(Br)=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-4-methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 228.09
Procent renhed 95%