Få mere at vide
7-Bromo-4-fluoroindole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430698 250 mg 250mg
15410698 1 g 1g
15420698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54387.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 292636-09-0
Molekylær formel C8H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 214.037
MDL nummer MFCD04037874
InChI nøgle PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4342956
IUPAC navn 7-bromo-4-fluoro-1H-indole
SMIL C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-4-fluoroindole
Mængde 250 mg
Følsomhed Air sensitive
Synonym 7-bromo-4-fluoroindole, 4-fluoro-7-bromoindole, pubchem14798, 1h-indole,7-bromo-4-fluoro, 1h-indole, 7-bromo-4-fluoro, ablock ab-12-9428, 7-bromanyl-4-fluoranyl-1h-indole
Formel vægt 214.04
Procent renhed 97%