missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Bromo-4,4-dimethyl-1-tetralone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-4,4-dimethyl-1-tetralone |
| CAS | 166978-46-7 |
| Molekylær formel | C12H13BrO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7-Bromo-3,4-dihydro-4,4-dimethylnaphthalen-1(2H)-one, 7-Bromo-4,4-dimethyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 7-Bromo-4,4-dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13BrO/c1-12(2)6-5-11(14)9-7-8(13)3-4-10(9)12/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)CCC(=O)c2cc(Br)ccc12 |
| IUPAC navn | 7-bromo-4,4-dimethyl-2,3-dihydronaphthalen-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.14 |
| Formel vægt | 252.015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?