Få mere at vide
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30966158
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30966158 500 g 500g
30951669 10 g 10g
30961313 1 g 1g
30950054 100 g 100g
30949126 25 g 25g
30961857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30966158 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12786500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 32281-97-3
Molekylær formel C10H9BrO
MDL nummer MFCD02179287
Mængde 500 g
SMIL O=C1CCCC2=C1C=C(Br)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 225.08
Procent renhed 98%