Få mere at vide
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407568
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407568 1 g 1g
15417568 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61071.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 105679-22-9 | Molecular Formula: C8H8BrNO | Molecular Weight: 214.062 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105679-22-9
Molekylær formel C8H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 214.062
MDL nummer MFCD09056750
InChI nøgle JLZUUGCTPRPFKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18008960
IUPAC navn 7-brom-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin
SMIL C1COC2=C(N1)C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Mængde 1 g
Synonym 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro, pubchem22676, acmc-209yv4, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin
Formel vægt 214.06
Procent renhed 97%