Få mere at vide
7-brom-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin, der anvendes i mange medicinske områder. De anvendes i industrier som farvestoffer og som antioxidanter i gummi og naturlige elastomerer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
7-brom-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin anvendes i mange områder af medicin. De bruges i industrier som farvestoffer og som antioxidanter af gummi og naturlige elastomerer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 230.12 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine