Få mere at vide
7-brom-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631435
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10631435 1 g 1g
10330543 10 g 10g
10351685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631435 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01275DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 32281-97-3
Molekylær formel C10H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 225.085
MDL nummer MFCD02179287
InChI nøgle YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
PubChem CID 252731
IUPAC navn 7-brom-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 225.08
Procent renhed 97%