Få mere at vide
7-Bromo-3,4,10,10a-tetrahydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-3,4,10,10a-tetrahydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline |
| CAS | 612494-86-7 |
| Molekylær formel | C12H12BrNO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12BrNO/c13-10-3-4-11-9(7-10)6-8-2-1-5-15-12(8)14-11/h3-4,6-7,9,11H,1-2,5H2 |
| SMIL | BrC1=CC2C=C3C(OCCC3)=NC2C=C1 |
| IUPAC navn | 7-bromo-3,4,5a,9a-tetrahydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.14 |
| Formel vægt | 265.01 |