Få mere at vide
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one, 97%
Artikelnummer. 11416450
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11416450 1 g 1g
11426450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11416450 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27563.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90814-91-8 | C8H6BrNOS | 244,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90814-91-8
Molekylær formel C8H6BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 244.11
MDL nummer MFCD02660583
InChI nøgle MDFPWMKBRDOSGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 7-bromo-2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one, 7-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo, 7-bromo-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one
PubChem CID 689065
SMIL BrC1=CC2=C(NC(=O)CS2)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Smeltepunkt 210°C to 214°C
Mængde 1 g
IUPAC navn 7-brom-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-on
Formel vægt 244.11
Procent renhed 97%