Få mere at vide
7-brom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376805
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11376805 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10255654 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376805 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58101CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 879896-63-6
Molekylær formel C7H5BrO4S
Molekylvægt (g/mol) 265.077
MDL nummer MFCD08690304
InChI nøgle KIURUSHZGLZLSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 7-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 18525889
IUPAC navn 5-brom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-carboxylsyre
SMIL C1COC2=C(SC(=C2O1)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 265.08
Procent renhed 97%