Få mere at vide
7-Bromo-1-tetralon, 97%
Artikelnummer. 11440100
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440100 5 g 5g
11430100 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50604.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 32281-97-3 | C10H9BrO | 225,085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32281-97-3
Molekylær formel C10H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 225.085
MDL nummer MFCD02179287
InChI nøgle YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
PubChem CID 252731
IUPAC navn 7-brom-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1-tetralone
Smeltepunkt 73 °C til 77 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 225.09
Procent renhed 97%