Få mere at vide
7-brom-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408365
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408365 1 g 1g
15418365 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33197.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1086386-20-0 | C10H10BrNO | 240.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1086386-20-0
Molekylær formel C10H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 240.10
MDL nummer MFCD11655616
InChI nøgle XVBPEXCFWANWIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 2 1h-quinolinone, 7-bromo-3,4-dihydro-1-methyl
PubChem CID 46741415
IUPAC navn 7-brom-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2-on
SMIL CN1C(=O)CCC2=C1C=C(Br)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Mængde 1 g
Formel vægt 240.1
Procent renhed 96%