Få mere at vide
7-brom-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722214
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10722214 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10434635 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722214 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66910DE
Kemiske identifikatorer
CAS 280752-68-3
Molekylær formel C9H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.07
MDL nummer MFCD09879960
InChI nøgle CALOMHQMSHLUJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-methyl-1h-indole, 1h-indole,7-bromo-1-methyl, 1h-indole, 7-bromo-1-methyl, 1-methyl-7-bromoindole, 1-methyl-7-bromo-1h-indole
PubChem CID 21950069
IUPAC navn 7-brom-1-methylindol
SMIL CN1C=CC2=CC=CC(Br)=C12
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 210.07
Procent renhed 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.