Få mere at vide
7-brom-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10434635
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10434635 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10722214 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10434635 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66910DA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 280752-68-3
Molekylær formel C9H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.07
MDL nummer MFCD09879960
InChI nøgle CALOMHQMSHLUJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-methyl-1h-indole, 1h-indole,7-bromo-1-methyl, 1h-indole, 7-bromo-1-methyl, 1-methyl-7-bromoindole, 1-methyl-7-bromo-1h-indole
PubChem CID 21950069
IUPAC navn 7-brom-1-methylindol
SMIL CN1C=CC2=CC=CC(Br)=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 210.07
Procent renhed 97%