Få mere at vide
7-Bromo-1-hydroxyisoquinolin, 97%
Artikelnummer. 11314775
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314775 1 g 1g
11324775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17800.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
CAS: 223671-15-6 | C9H6BrNO | 224,057 g/mol
7-Brom-1-hydroxyisoquinolin fungerer som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til at fremstille 1-amino-4-bromoisoquinolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-Brom-1-hydroxyisoquinolin fungerer som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også til at fremstille 1-amino-4-bromoisoquinolin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 223671-15-6
Molekylær formel C9H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 224.057
MDL nummer MFCD02093963
InChI nøgle DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11276133
IUPAC navn 7-brom-2H-isoquinolin-1-on
SMIL C1=CC(=CC2=C1C=CNC2=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Smeltepunkt 248°C to 250°C
Mængde 1 g
Beilstein 8405244
Synonym 7-bromoisoquinolin-1-ol, 7-bromo-1-hydroxyisoquinoline, 7-bromoisoquinolin-1 2h-one, 1 2h-isoquinolinone, 7-bromo, 1 2h-isoquinolinone,7-bromo, 7-bromo-1,2-dihydroisoquinolin-1-one, 7-bromoisoquinolone, 7-bromoisoquinolinone, 7-bromoisocarbostyril, 7-bromo-1-isoquinolinol
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 224.06
Procent renhed ≥98%