Få mere at vide
7-Bromo-1-heptene, 97%
Artikelnummer. 15431189
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431189 5 g 5g
15441189 25 g 25g
15451189 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64127.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4117-09-3 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Det bruges i syntetisk kemi som et alkyleringsmiddel. Anvendes også som et reagens i syntesen af (R)-(+)-Lasiodiplodin, et makrolid, der udviser potent antileukæmisk aktivitet mod humane tumorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i syntetisk kemi som et alkyleringsmiddel. Anvendes også som et reagens i syntesen af (R)-(+)-Lasiodiplodin, et makrolid, der udviser potent antileukæmisk aktivitet mod humane tumorer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4117-09-3
Molekylær formel C7H13Br
Molekylvægt (g/mol) 177.09
MDL nummer MFCD01631137
InChI nøgle GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 7-bromhept-1-en
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1-heptene
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.162 g/mL
Kogepunkt 27°C (1 mmHg)
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lineær formel Br(CH2)5CH=CH2
Brydningsindeks 1.466
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1740861
Synonym 7-bromo-1-heptene, 1-heptene, 7-bromo, bromo-7 heptene-1, 7-bromo-heptene, 7-bromo-l-heptene, 1-bromo-6-heptene, acmc-2097en, ksc235k6r
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
SMIL C=CCCCCCBr
PubChem CID 524450
Formel vægt 177.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Bromo-1-heptene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-1-heptene