Få mere at vide
7-Bromo-1-benzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-1-benzofuran |
| CAS | 133720-60-2 |
| Molekylær formel | C8H5BrO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrO/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5H |
| SMIL | Brc1cccc2ccoc12 |
| IUPAC navn | 7-bromo-1-benzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.03 |
| Formel vægt | 195.9524 |