Få mere at vide
7-brom-1-benzofuran, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432400
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10432400 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10432400 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00313DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1-benzofuran
CAS 133720-60-2
Analyseprocentområde 90%
Molekylær formel C8H5BrO
MDL nummer MFCD09056756
Mængde 1 g
Synonym 7-bromobenzofuran, 7-bromobenzo b furan, benzofuran, 7-bromo, benzofuran, bromo, 7-bromo-benzofuran, 7-bromo-1-benzo b furan, acmc-1c18b
InChI nøgle GPZPQJITKRSVQJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=C2OC=CC2=CC=C1
IUPAC navn 7-brom-1-benzofuran
Molekylvægt (g/mol) 197.03
PubChem CID 113628
Formel vægt 197.03