Få mere at vide
7-Bromo-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromo-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 208580-23-8 |
| Molekylær formel | C14 H24 N2 O Si |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N2OSi/c1-12(9-13-7-6-8-15-10-13)16(2)14(17)11-18(3,4)5/h6-8,10,12H,9,11H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(Cc1cccnc1)N(C)C(=O)C[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | N-methyl-N-(1-pyridin-3-ylpropan-2-yl)-2-trimethylsilylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.439 |
| Formel vægt | 264.166 |