Få mere at vide
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin, 97%
Artikelnummer. 11309929
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309929 1 g 1g
11319929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25712.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 17680-55-6 | C9H10BrN | 212,09 g/mol
7-brom-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-brom-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17680-55-6
Molekylær formel C9H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 212.09
MDL nummer MFCD06739047
InChI nøgle OYODEQFZAJVROF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro, acmc-209uo4, 7-bromotetrahydroisoquinoline
PubChem CID 10729255
IUPAC navn 7-brom-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin
SMIL C1CNCC2=C1C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 212.09
Procent renhed 97%