Få mere at vide
7-(Beta-Hydroxypropyl)theophylline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Proxyphylline |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 238.1066 |