Få mere at vide
7-Beta-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-7H-purin-2-amine, TRC
Artikelnummer. 30326207
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30326207 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30326207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA12331010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-beta-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-7H-purin-2-amine
CAS 1233127-29-1
Molekylær formel C11H15N5O5
Mængde 10 mg
Synonym Nelarabine Regio Isomer Impurity
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)13-3-16(5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1
SMIL COc1nc(N)nc2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)c12
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-methoxypurin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 297.27
Formel vægt 297.1073