Learn More
Alfa Aesar™ 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 97%
Product Code. 15493827
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15493827 250 mg 250mg
11462140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15493827 missing translation for 'mfr' Alfa Aesar™ missing translation for 'supplierNo' H28777.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 92855-65-7
Molecular Formula C16H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 251.285
MDL Number MFCD00055979
InChI Key RNARWQXZOKWYHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-3-formylindole, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem14131, 7-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-benzyloxindole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-phenylmethoxy
PubChem CID 260799
IUPAC Name 7-phenylmethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2NC=C3C=O
Spécification
Melting Point 152°C to 159°C
Quantity 250 mg
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 251.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.