missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Benzyloxy Quetiapine, TRC

Artikelnummer. 30348476
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348476 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2799101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Benzyloxy Quetiapine
CAS 329217-58-5
Molekylær formel C28H31N3O3S
Mængde 1 mg
Synonym 2-[2-[4-[7-(Phenylmethoxy)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol
InChI formel InChI=1S/C28H31N3O3S/c32-17-19-33-18-16-30-12-14-31(15-13-30)28-24-8-4-5-9-26(24)35-27-20-23(10-11-25(27)29-28)34-21-22-6-2-1-3-7-22/h1-11,20,32H,12-19,21H2
SMIL OCCOCCN1CCN(C2=NC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3SC5=CC=CC=C25)CC1
IUPAC navn 7-Benzyloxy Quetiapine
Molekylvægt (g/mol) 489.63
Formel vægt 489.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.