missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Benzyloxy Quetiapine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzyloxy Quetiapine |
| CAS | 329217-58-5 |
| Molekylær formel | C28H31N3O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-[2-[4-[7-(Phenylmethoxy)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31N3O3S/c32-17-19-33-18-16-30-12-14-31(15-13-30)28-24-8-4-5-9-26(24)35-27-20-23(10-11-25(27)29-28)34-21-22-6-2-1-3-7-22/h1-11,20,32H,12-19,21H2 |
| SMIL | OCCOCCN1CCN(C2=NC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3SC5=CC=CC=C25)CC1 |
| IUPAC navn | 7-Benzyloxy Quetiapine |
| Molekylvægt (g/mol) | 489.63 |
| Formel vægt | 489.21 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?