Få mere at vide
7-Benzyloxy-N-des[[2-(2-hydroxy)ethoxy]ethyl] Quetiapine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzyloxy-N-des{[2-(2-hydroxy)ethoxy]ethyl} Quetiapine |
| CAS | 1076198-97-4 |
| Molekylær formel | C24 H23 N3 O S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 7-Benzyloxy-N-Des{[2-(2-Hydroxy)Ethoxy]Ethyl} Quetiapine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N3OS/c1-2-6-18(7-3-1)17-28-19-10-11-21-23(16-19)29-22-9-5-4-8-20(22)24(26-21)27-14-12-25-13-15-27/h1-11,16,25H,12-15,17H2 |
| SMIL | C(Oc1ccc2N=C(N3CCNCC3)c4ccccc4Sc2c1)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 2-phenylmethoxy-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzothiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.52 |
| Formel vægt | 401.1562 |