missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Benzyloxy-D,L-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Benzyloxy-D,L-tryptophan |
| CAS | 66866-40-8 |
| Molekylær formel | C18 H18 N2 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O3/c19-15(18(21)22)9-13-10-20-17-14(13)7-4-8-16(17)23-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-8,10,15,20H,9,11,19H2,(H,21,22) |
| SMIL | NC(Cc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(7-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.35 |
| Formel vægt | 310.1317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?