Få mere at vide
7-Benzyloxy-6-methoxy-4(3H)-quinazolinon, 96%
Artikelnummer. 15467057
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467057 5 g 5g
15418795 250 mg 250mg
15457057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34131.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 179688-01-8 | C16H14N2O3 | 282,299 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 179688-01-8
Molekylær formel C16H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 282.299
MDL nummer MFCD04115119
InChI nøgle ZCUFFSHMOAEEIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 3h-one, 6-methoxy-7-benzyloxyquinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxy-3h-quinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4-ol, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 1h-one, 4 3h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy, 7-benzyloxy-6-methoxy-4 3h-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy
PubChem CID 10540849
IUPAC navn 6-methoxy-7-phenylmethoxy-1H-quinazolin-4-on
SMIL COC1=C(C=C2C(=C1)C(=O)N=CN2)OCC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Benzyloxy-6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Mængde 5 g
Formel vægt 284.31
Procent renhed 96%